5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR24196-1G
OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA
208
DKK
APOSOR24196-1G
APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₄ClNO Smeltepunkt: 152…168 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00219003 CAS-nummer: 13589-72-5 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |