3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 262 DKK
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formel: C₁₆H₁₂O₃
Smeltepunkt: 123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022990
CAS-nummer: 644-34-8