tert-Butyl-3-aminobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2417-1G OR2417-25G OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA 933 DKK
APOSOR2417-1G APOSOR2417-25G APOSOR2417-5G
tert-Butyl-3-aminobenzoate
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00729048
CAS-nummer: 92146-82-2