Sulphur trioxide pyridine complex
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 305 DKK
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Formel: C₅H₅NO₃S
Smeltepunkt: 155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012437
CAS-nummer: 26412-87-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II