Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 2900 DKK
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formel: C₉H₁₁ClO₅S
Molekylvægt: 266.7 g/mol
Kogepunkt: 110…114 °C/0.05mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01934807
CAS-nummer: 306936-32-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 III