2,4-Dimethylbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dimethylbenzoylchloride, 2,4-Dimethylbenzene-1-carbonyl chloride
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 186 DKK
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
2,4-Dimethylbenzoylchlorid
2,4-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Kogepunkt: 82 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 24…26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798005
CAS-nummer: 21900-42-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II