(Methylsulfonyl)benzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl phenyl sulphone
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 164 DKK
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Methylsulfonyl)benzen
(Methylsulfonyl)benzen
Formel: C₇H₈O₂S
Molekylvægt: 156.21 g/mol
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014741
CAS-nummer: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8