Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR24114-1G OR24114-25G OR24114-5G
APOSOR24114-1GEA 183 DKK
APOSOR24114-1G APOSOR24114-25G APOSOR24114-5G
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278157
CAS-nummer: 3816-62-4