2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24100-1G OR24100-250MG OR24100-500MG OR24100-2.5G
APOSOR24100-1GEA 2650 DKK
APOSOR24100-1G APOSOR24100-250MG APOSOR24100-500MG APOSOR24100-2.5G
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Formel: C₄H₁₁BrN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053056
CAS-nummer: 197234-18-7