2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 164 DKK
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Formel: C₈H₈ClNS
Smeltepunkt: 129…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278249
CAS-nummer: 17518-48-8