ω-Brom-4-Chloracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR24098-100G OR24098-25G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 495 DKK
APOSOR24098-100G APOSOR24098-25G APOSOR24098-500G
ω-Brom-4-Chloracetophenon 97%
ω-Brom-4-Chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Smeltepunkt: 93…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000625
CAS-nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II