5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 382 DKK
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
Smeltepunkt: 144…146 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00084927
CAS-nummer: 175136-92-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III