5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24051-1G OR24051-500MG
APOSOR24051-1GEA 2040 DKK
APOSOR24051-1G APOSOR24051-500MG
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085146
CAS-nummer: 89808-75-3