2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 741 DKK
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂N₂O₂S
Smeltepunkt: 121…124 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052580
CAS-nummer: 42137-23-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III