2,6-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-5GEA 0 DKK
APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 285 °C
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010862
CAS-nummer: 3392-97-0