5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 1290 DKK
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₅S
Molekylvægt: 236.63 g/mol
Smeltepunkt: 168…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052974
CAS-nummer: 17243-13-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III