4-Acetoxyindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2401-100G OR2401-5G OR2401-25G
APOSOR2401-100GEA 5480 DKK
APOSOR2401-100G APOSOR2401-5G APOSOR2401-25G
4-Acetoxyindol 98%
4-Acetoxyindol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010678
CAS-nummer: 5585-96-6