2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 1740 DKK
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄Cl₃NO₄S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570024
CAS-nummer: 59768-12-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III