5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(p-Tolyl)cyclohexane-1,3-dione
OR23987-1G OR23987-250MG OR23987-2.5G OR23987-5G
APOSOR23987-1GEA 2750 DKK
APOSOR23987-1G APOSOR23987-250MG APOSOR23987-2.5G APOSOR23987-5G
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₃H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111717
CAS-nummer: 61888-37-7