3-Chlor-4-methylphenylisocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR23984-100G
OR23984-25G
OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA
2490
DKK
APOSOR23984-100G
APOSOR23984-25G
APOSOR23984-5G
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat 97%
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₈H₆ClNO Kogepunkt: 107 °C/3mmHg Smeltepunkt: 20…24 °C Massefylde: 1,224 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 109 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013858 CAS-nummer: 28479-22-3 EINECS: 249-050-7 UN nummer: 2236 ADR: 6.1,II |