5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23983-1G OR23983-250MG OR23983-500MG OR23983-2.5G
APOSOR23983-1GEA 2360 DKK
APOSOR23983-1G APOSOR23983-250MG APOSOR23983-500MG APOSOR23983-2.5G
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00104795
CAS-nummer: 55579-70-9