4-Cyanobenzensulfonamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23947-1G OR23947-5G
APOSOR23947-1GEA 218 DKK
APOSOR23947-1G APOSOR23947-5G
4-Cyanobenzensulfonamid 97%
4-Cyanobenzensulfonamid
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00178767
CAS-nummer: 3119-02-6
EINECS: 221-492-5