(2-Methyl-3-furyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 796 DKK
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Formel: C₆H₈O₂
Kogepunkt: 76…78 °C/11mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052572
CAS-nummer: 5554-99-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III