1,4-Dimethoxynaphthalen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23941-25G OR23941-5G
APOSOR23941-25GEA 0 DKK
APOSOR23941-25G APOSOR23941-5G
1,4-Dimethoxynaphthalen 96%
1,4-Dimethoxynaphthalen
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Smeltepunkt: 84…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052378
CAS-nummer: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2