4,4'-Dichlorbenzhydrol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR2394-100G
OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA
1560
DKK
APOSOR2394-100G
APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorbenzhydrol
4,4'-Dichlorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀Cl₂O Smeltepunkt: 91…93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000629 CAS-nummer: 90-97-1 |