Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
OR23897-1G OR23897-5G
APOSOR23897-1GEA 164 DKK
APOSOR23897-1G APOSOR23897-5G
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molekylvægt: 185.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087563
CAS-nummer: 51145-57-4