3,5-Di-tert-butylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 535 DKK
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylanilin
3,5-Di-tert-butylanilin
Formel: C₁₄H₂₃N
Molekylvægt: 205.34
Smeltepunkt: 54…57 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134096
CAS-nummer: 2380-36-1