ω-Brom-2-nitroacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 164 DKK
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Brom-2-nitroacetophenon
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molekylvægt: 244.04 g/mol
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010294
CAS-nummer: 6851-99-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II