4-(Dichloromethyl)benzonitrile

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 2770 DKK
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molekylvægt: 186.0400 g/mol
Kogepunkt: 273…276 °C
Smeltepunkt: 44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045606
CAS-nummer: 74231-65-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR