4,5-Dibrom-2-thiophensulphonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR23790-1G OR23790-5G
APOSOR23790-1GEA 436 DKK
APOSOR23790-1G APOSOR23790-5G
4,5-Dibrom-2-thiophensulphonylchlorid
4,5-Dibrom-2-thiophensulphonylchlorid
Formel: C₄HBr₂ClO₂S₂
Molekylvægt: 340.44 g/mol
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041439
CAS-nummer: 81606-31-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II