α,3,5-Tribromtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23789-25G OR23789-5G
APOSOR23789-25GEA 366 DKK
APOSOR23789-25G APOSOR23789-5G
α,3,5-Tribromtoluen 98%
α,3,5-Tribromtoluen
Formel: C₇H₅Br₃
Kogepunkt: 169 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052415
CAS-nummer: 56908-88-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II