2,3-Dibromthiophen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 186 DKK
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromthiophen 98%
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Kogepunkt: 214…216 °C
Massefylde: 2,137 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005418
CAS-nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III