2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Aminoethyl 2,6-dichlorobenzyl sulphide
OR23783-1G OR23783-5G
APOSOR23783-1GEA 861 DKK
APOSOR23783-1G APOSOR23783-5G
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Formel: C₉H₁₁Cl₂NS
Kogepunkt: 152…154 °C/0,7mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052684
CAS-nummer: 48133-71-7
UN nummer: 3259
ADR: 8,III