4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR23758-100G OR23758-25G OR23758-5G
APOSOR23758-100GEA 312 DKK
APOSOR23758-100G APOSOR23758-25G APOSOR23758-5G
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016987
CAS-nummer: 939-80-0