4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 1830 DKK
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
Formel: C₆H₃Br₂Cl₂N
Molekylvægt: 319.81 g/mol
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052815
CAS-nummer: 113571-15-6