3,5-Dichlorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 610 DKK
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Dichlorbenzonitril 97%
3,5-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001800
CAS-nummer: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III