Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 164 DKK
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₃
Kogepunkt: 87…89 °C/2mmHg
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052557
CAS-nummer: 17147-42-1