Methyl2-Brom-5-methoxybenzoat

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester

OR23647-100G OR23647-25G OR23647-10G
APOSOR23647-100GEA 3120 DKK
APOSOR23647-100G APOSOR23647-25G APOSOR23647-10G
Methyl2-Brom-5-methoxybenzoat
Methyl2-Brom-5-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molekylvægt: 245.07 g/mol
Kogepunkt: 271 °C
Massefylde: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051594
CAS-nummer: 35450-36-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR