4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 3710 DKK
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052209
CAS-nummer: 70019-41-9