Trichloroacrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23621-1G OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA 4200 DKK
APOSOR23621-1G APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formel: C₃HCl₃O₂
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015455
CAS-nummer: 2257-35-4
EINECS: 218-856-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II