Methyl2-iodbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23611-100G OR23611-500G
APOSOR23611-100GEA 0 DKK
APOSOR23611-100G APOSOR23611-500G
Methyl2-iodbenzoat 98%
Methyl2-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
Kogepunkt: 148…150 °C/10mmHg
Massefylde: 1,784 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016351
CAS-nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6