1,10-Phenanthroline hydrochlorid monohydrat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 1140 DKK
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
1,10-Phenanthroline hydrochlorid monohydrat 97%
1,10-Phenanthroline hydrochlorid monohydrat
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Molekylvægt: 234.68 g/mol
Smeltepunkt: 224…225 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150061
CAS-nummer: 18851-33-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III