1,10-Phenanthrolin monohydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,10-Phenanthroline hydrate
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 436 DKK
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Phenanthrolin monohydrat
1,10-Phenanthrolin monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molekylvægt: 198.22 g/mol
Smeltepunkt: 97…104 °C
Massefylde: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291