1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 164 DKK
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045267
CAS-nummer: 62581-82-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III