Ninhydrin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2351-25G OR2351-100G OR2351-500G
APOSOR2351-25GEA 230 DKK
APOSOR2351-25G APOSOR2351-100G APOSOR2351-500G
Ninhydrin 99%
Ninhydrin
Formel: C₉H₆O₄
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003791
CAS-nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1