2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Methylthio)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydroiodide
OR23426-1G OR23426-5G
APOSOR23426-1GEA 273 DKK
APOSOR23426-1G APOSOR23426-5G
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Formel: C₅H₁₁IN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00829842
CAS-nummer: 5445-73-8