4-Methoxybenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 676 DKK
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Methoxybenzonitril 99%
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 256…257 °C/765mmHg
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001818
CAS-nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6