ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR23418-100G
OR23418-25G
OR23418-5G
APOSOR23418-100GEA
549
DKK
APOSOR23418-100G
APOSOR23418-25G
APOSOR23418-5G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ Smeltepunkt: 69…71 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000201 CAS-nummer: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...