ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23418-100G OR23418-25G OR23418-5G
APOSOR23418-100GEA 549 DKK
APOSOR23418-100G APOSOR23418-25G APOSOR23418-5G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000201
CAS-nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II