2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23406-1G OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA 1400 DKK
APOSOR23406-1G APOSOR23406-250MG
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Formel: C₁₃H₁₇ClO
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00117891
CAS-nummer: 57196-63-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III